SML2548
MS094
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[Methyl[[4-[4-(1-methylethoxy)phenyl]-1H-pyrrol-3-yl]methyl]amino]-ethanol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(CCO)CC1=CNC=C1C2=CC=C(OC(C)C)C=C2
InChI
1S/C17H24N2O2/c1-13(2)21-16-6-4-14(5-7-16)17-11-18-10-15(17)12-19(3)8-9-20/h4-7,10-11,13,18,20H,8-9,12H2,1-3H3
chave InChI
GNAKYUUZAXUXKB-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)