SML2526
DDR-TRK-1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoro-methyl)-phenylamino)-(5-methyl-3-(pyrimidin-5-yl)-3-aza-bicyclo[4.4.0]deca-1(6),7,9-trien-9-yl)-methanone, (4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-(5-pyrimidinyl)-7-isoquinolinecarboxamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D -25 to -20°, c = 0.5 in methanol
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3