SML2713
MU1210
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Methyl-4-(9-(3-(pyridin-4-yl)-phenyl)-7-oxa-2-aza-bicyclo[4.3.0]nona-1,3,5,8-tetraen-3-yl)-1H-pyrazole, 5-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-(3-(pyridin-4-yl)phenyl)furo[3,2-b]pyridine, VN339
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(N=C1)C=C1C2=CC=C3C(C(C4=CC=CC(C5=CC=NC=C5)=C4)=CO3)=N2
InChI
1S/C22H16N4O/c1-26-13-18(12-24-26)20-5-6-21-22(25-20)19(14-27-21)17-4-2-3-16(11-17)15-7-9-23-10-8-15/h2-14H,1H3
chave InChI
HEAGNKNMQVIVMM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)