SML2491
Azasetron hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-Chloro-4-methyl-3-oxo-N-(quinuclidin-3-yl)-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-8-carboxamide hydrochloride, N-(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-6-chloro-4-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxamide hydrochloride, N-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-6-chloro-3,4-dihydro-4-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxamide monohydrochloride, Y 25130, Y-25130, Y25130
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(COC2=C(C=C(Cl)C=C12)C(NC3CN4CCC3CC4)=O)=O.Cl
InChI
1S/C17H20ClN3O3.ClH/c1-20-14-7-11(18)6-12(16(14)24-9-15(20)22)17(23)19-13-8-21-4-2-10(13)3-5-21;/h6-7,10,13H,2-5,8-9H2,1H3,(H,19,23);1H
chave InChI
DBMKBKPJYAHLQP-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)