SML3054
CHIR124
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[((3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)amino]-3-(1H-benzimidazol-2-yl)-6-chloroquinolin-2(1H)-one, 4-[(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-ylamino]-3-(1H-benzimidazol-2-yl)-6-chloro-2(1H)-quinolinone, CHIR 124, CHIR-124, f 4-[((3S)-
quinuclidin-3-yl)amino]-3-benzimidazol-2-yl-6-chloro-hydroquinolin-2- one
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC2=CC=C(Cl)C=C2C(N[C@@H]3CN4CCC3CC4)=C1C5=NC6=C(C=CC=C6)N5
InChI
1S/C23H22ClN5O/c24-14-5-6-16-15(11-14)21(25-19-12-29-9-7-13(19)8-10-29)20(23(30)28-16)22-26-17-3-1-2-4-18(17)27-22/h1-6,11,13,19H,7-10,12H2,(H,26,27)(H2,25,28,30)/t19-/m1/s1
chave InChI
MOVBBVMDHIRCTG-LJQANCHMSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)