SML2446
TC-A2317 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[(5-Hydroxy-1,5-dimethylhexyl)amino]-4-methyl-6-[(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)amino]-3-pyridinecarbonitrile hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(NC2=NNC(C)=C2)=NC(NC(C)CCCC(C)(C)O)=C1C#N.Cl
InChI
1S/C19H28N6O.ClH/c1-12-9-16(22-17-10-14(3)24-25-17)23-18(15(12)11-20)21-13(2)7-6-8-19(4,5)26;/h9-10,13,26H,6-8H2,1-5H3,(H3,21,22,23,24,25);1H
chave InChI
DXVATYHPJJPMIN-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)