SML1112
Remodelin hydrobromide
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[2-(2-Cyclopentylidenehydrazinyl)-4-thiazolyl]-benzonitrile hydrobromide
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N#CC(C=C1)=CC=C1C2=CSC(NN=C3CCCC3)=N2.Br
InChI
1S/C15H14N4S.BrH/c16-9-11-5-7-12(8-6-11)14-10-20-15(17-14)19-18-13-3-1-2-4-13;/h5-8,10H,1-4H2,(H,17,19);1H
chave InChI
XNWBCMSPDCSWSD-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.