SML2445
PKS21004
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2S)-N1-[2-[([1,1′-biphenyl]-3-ylcarbonyl)amino]ethyl]-N4-(1,1-dimethylethyl)-2-[(1-oxo-3-phenylpropyl)amino]-butanediamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N[C@@H](CC(NC(C)(C)C)=O)C(NCCNC(C1=CC=CC(C2=CC=CC=C2)=C1)=O)=O)CCC3=CC=CC=C3
InChI
1S/C32H38N4O4/c1-32(2,3)36-29(38)22-27(35-28(37)18-17-23-11-6-4-7-12-23)31(40)34-20-19-33-30(39)26-16-10-15-25(21-26)24-13-8-5-9-14-24/h4-16,21,27H,17-20,22H2,1-3H3,(H,33,39)(H,34,40)(H,35,37)(H,36,38)/t27-/m0/s1
chave InChI
ZMFRLEFFYGXGES-MHZLTWQESA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)