Documentos Principais
SML1700
Sigma-Aldrich
(S)-ZINC-3573
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-N,N-Dimethyl-1-(5-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)-3-pyrrolidinamine, (S)-ZINC7243573
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H21N5
Número CAS:
Peso molecular:
307.39
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN([C@@H](CC1)CN1C2=CC(C3=CC=CC=C3)=NC4=CC=NN24)C
chave InChI
XKBSPAZCFAIBJL-HNNXBMFYSA-N
Aplicação
(S)-ZINC-3573 has been used to investigate the biology of the primate-exclusive MRGPRX2 G protein-coupled receptor (GPCR).
Ações bioquímicas/fisiológicas
(S)-ZINC-3573 is an inactive control probe for (R)-ZINC-3573.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
In silico design of novel probes for the atypical opioid receptor MRGPRX2
Lansu K, et al.
Nature Chemical Biology, 13(5), 529-529 (2017)
In silico design of novel probes for the atypical opioid receptor MRGPRX2
Lansu, K.
Nature Chemical Biology (2017)