SML2428
Pentabromopseudilin
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
Pentabromopseudilin, 2,4-dibromo-6-(3,4,5-tribromo-1H-pyrrol-2-yl)phenol, PBP
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1C2=C(Br)C(Br)=C(Br)N2
InChI
1S/C10H4Br5NO/c11-3-1-4(9(17)5(12)2-3)8-6(13)7(14)10(15)16-8/h1-2,16-17H
chave InChI
LXMNWKJHYOZUQL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Outras notas
Working Stock: PBP can be dissolved in DMSO at concentration of 10mM, solution should be stored in the dark at -80°C.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)