SML2419
GSK690
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-4-(5-(Pyrrolidin-3-ylmethoxy)-2-(p-tolyl)pyridin-3-yl) benzonitrile), (R)-4-(5-(Pyrrolidin-3-ylmethoxy)-2-p-tolylpyridin-3-yl)benzonitrile, 4-(2-(4-Methylphenyl)-5-((3R)-3-pyrrolidinylmethoxy)-3-pyridinyl)benzonitrile, GSK 354, GSK 690, GSK-354, GSK-690, GSK354
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N#CC1=CC=C(C2=CC(OC[C@H]3CNCC3)=CN=C2C4=CC=C(C)C=C4)C=C1
InChI
1S/C24H23N3O/c1-17-2-6-21(7-3-17)24-23(20-8-4-18(13-25)5-9-20)12-22(15-27-24)28-16-19-10-11-26-14-19/h2-9,12,15,19,26H,10-11,14,16H2,1H3/t19-/m1/s1
chave InChI
IQVDLEXWAPYWDT-LJQANCHMSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)