SML2541
JWG-071
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
11-(sec-butyl)-2-((2-methoxy-4-(4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidine-1-carbonyl)phenyl)amino)-5-methyl-5,11-dihydro-6H-benzo[e]pyrimido[5,4-b][1,4]diazepin-6-one, 5,11-Dihydro-2-[[2-methoxy-4-[[4-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-piperidinyl]carbonyl]phenyl]amino]-5-methyl-11-(1-methylpropyl)-6H-pyrimido[4,5-b][1,4]benzodiazepin-6-one
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N6(CCN(CC6)C)C1CCN(CC1)C(=O)c2cc(c(cc2)Nc3nc4[n](c5c([c]([n](c4cn3)C)=O)cccc5)C(CC)C)OC
InChI
1S/C34H44N8O3/c1-6-23(2)42-28-10-8-7-9-26(28)33(44)39(4)29-22-35-34(37-31(29)42)36-27-12-11-24(21-30(27)45-5)32(43)41-15-13-25(14-16-41)40-19-17-38(3)18-20-40/h7-12,21-23,25H,6,13-20H2,1-5H3,(H,35,36,37)
chave InChI
ACWOMSOYIIVIRV-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)