SML2179
LDC000067 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-((6-(2-Methoxyphenyl)pyrimidin-4-yl)amino)phenyl)methanesulfonamide hydrochloride, 3-[[6-(2-Methoxyphenyl)-4-pyrimidinyl]amino]-benzenemethanesulfonamide, LDC067
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(CC1=CC(NC2=NC=NC(C3=CC=CC=C3OC)=C2)=CC=C1)(N)=O
InChI
1S/C18H18N4O3S/c1-25-17-8-3-2-7-15(17)16-10-18(21-12-20-16)22-14-6-4-5-13(9-14)11-26(19,23)24/h2-10,12H,11H2,1H3,(H2,19,23,24)(H,20,21,22)
chave InChI
GGQCIOOSELPMBB-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)