PZ0362
CP-640186 hydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3R)-Anthracen-9-yl-[3-(morpholine-4-carbonyl)-[1,4′]bipiperidinyl-1′-yl]-methanone hydrochloride, CP 640186 hydrochloride, CP640186 hydrochloride, [(3R)-1′-(9-Anthracenylcarbonyl)[1,4′-bipiperidin]-3-yl]-4-morpholinyl-methanone hydrochloride
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=C2C=CC=CC2=CC3=CC=CC=C31)N(CC4)CCC4N5C[C@H](C(N6CCOCC6)=O)CCC5.[H]Cl
InChI
1S/C30H35N3O3.ClH/c34-29(32-16-18-36-19-17-32)24-8-5-13-33(21-24)25-11-14-31(15-12-25)30(35)28-26-9-3-1-6-22(26)20-23-7-2-4-10-27(23)28;/h1-4,6-7,9-10,20,24-25H,5,8,11-19,21H2;1H/t24-;/m1./s1
chave InChI
DUBNXJIOBFRASV-GJFSDDNBSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3