613450
TOFA
A cell-permeable furoic acid compound that acts as a potent, reversible, and competitive inhibitor of acetyl-CoA carboxylase (ACC), a key enzyme involved in the fatty acid biosynthesis.
Sinônimo(s):
TOFA, 5-(Tetradecyloxy)-2-furoic acid
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C19H32O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-22-18-15-14-17(23-18)19(20)21/h14-15H,2-13,16H2,1H3,(H,20,21)
chave InChI
CZRCFAOMWRAFIC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Acetyl-CoA carboxylase (ACC)
Embalagem
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Zhou, W., et al. 2003. Cancer Res.63, 7330.
Hu, Z., et al. 2003. Proc. Natl. Acad. Sci. USA100, 12624.
Pizer, E.S., et al. 2000. Cancer Res.60, 213.
Arbeeny, C.M., et al. 1992. J. Lipid Res.33, 843.
Fukuda, N. and Ontko, J.A. 1984. J. Lipid Res.25, 831.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2