SML2140
TCS 401
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[(Carboxycarbonyl)amino]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid hydrochloride, TCS-401, TCS401
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
0.1 M NaOH: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c2c(c(c1NC(=O)C(=O)O)C(=O)O)CC[N+H2]C2.[Cl-]
chave InChI
LQGCAMWQDSYOAY-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)