F7807
Prostaglandin F Synthase human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 5, AKR1C3, aldo-keto reductase family 1 member C3, indanol dehydrogenase
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
descrição
contains a C-terminal hexahistidine tag
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
liquid
atividade específica
≥0.4 μmol/mg protein
peso molecular
~37 kDa
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... AKR1C3(8644)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1