5.31371
S1P Receptor 2 Agonist, CYM-5520
Sinônimo(s):
S1P Receptor 2 Agonist, CYM-5520, S1PR2 Agonist, CYM-5520, Sphingosine-1-Phosphate Receptor 2 Agonist, CYM 5520, EDG5 Agonist
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
S1PR2
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3