SML2058
5,7-Dihydroxytryptamine hydrobromide
≥94% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(2-Aminoethyl)-1H-indole-5,7-diol, 5,7-DHT hydrobromide, 5,7-DiHT hydrobromide, 7-Hydroxyserotonin hydrobromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥94% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to dark brown
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCC1=CNC2=C(O)C=C(O)C=C21.[H]Br
InChI
1S/C10H12N2O2/c11-2-1-6-5-12-10-8(6)3-7(13)4-9(10)14/h3-5,12-14H,1-2,11H2
chave InChI
LXWHQTNFZDTKBH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)