SML2046
ARM390
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
AR-M 1000390, N,N-Diethyl-4-(phenyl-4-piperidinylidenemethyl)benzamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=C(C(C2=CC=CC=C2)=C3CCNCC3)C=C1)N(CC)CC
InChI
1S/C23H28N2O/c1-3-25(4-2)23(26)21-12-10-19(11-13-21)22(18-8-6-5-7-9-18)20-14-16-24-17-15-20/h5-13,24H,3-4,14-17H2,1-2H3
chave InChI
SMUGAZNLKPFBSB-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)