Key Documents
SML1261
Sigma-Aldrich
Asimadoline hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
EMD-61753 hydrochloride, N-[(1S)-2-[(3S)-3-hydroxy-1-pyrrolidinyl]-1-phenylethyl]-N-methyl-a-phenyl-benzeneacetamide hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H30N2O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
451.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN([C@H](CN1C[C@@H](O)CC1)C2=CC=CC=C2)C(C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=O.Cl
InChI
1S/C27H30N2O2.ClH/c1-28(25(21-11-5-2-6-12-21)20-29-18-17-24(30)19-29)27(31)26(22-13-7-3-8-14-22)23-15-9-4-10-16-23;/h2-16,24-26,30H,17-20H2,1H3;1H/t24-,25+;/m0./s1
chave InChI
GMJSLABTEURMBF-CLSOAGJSSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Asimadoline is a potent and selective κ-opioid agonist that does not penetrate the blood-brain barrier. Asimadoline produces both analgesic and antidiarrheal effects.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3