S3672
[Sar9, Met(O2)11]-Substance P
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-Sar-Leu-Met[O2]-NH2
Ensaio
≥95% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(NC(=O)CN(C)C(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C3CCCN3C(=O)C(CCCCN)NC(=O)C4CCCN4C(=O)C(N)CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CCS(C)(=O)=O)C(N)=O
InChI
1S/C64H100N18O15S/c1-38(2)34-46(57(89)74-42(54(69)86)28-33-98(4,96)97)73-53(85)37-80(3)62(94)48(36-40-18-9-6-10-19-40)79-58(90)47(35-39-16-7-5-8-17-39)78-56(88)43(24-26-51(67)83)75-55(87)44(25-27-52(68)84)76-59(91)50-23-15-32-82(50)63(95)45(21-11-12-29-65)77-60(92)49-22-14-31-81(49)61(93)41(66)20-13-30-72-64(70)71/h5-10,16-19,38,41-50H,11-15,20-37,65-66H2,1-4H3,(H2,67,83)(H2,68,84)(H2,69,86)(H,73,85)(H,74,89)(H,75,87)(H,76,91)(H,77,92)(H,78,88)(H,79,90)(H4,70,71,72)
chave InChI
OUPXSLGGCPUZJJ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... TACR1(6869)
mouse ... TACR1(21336)
rat ... TACR1(24807)
Amino Acid Sequence
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?