SML2017
Compound C108
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-2-[1-(2-hydroxyphenyl)ethylidene]hydrazide-benzoic acid, 2-Hydroxy-N′-[1-(2-hydroxyphenyl)ethylidene]benzohydrazide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(C=CC=C1)C(C)=NNC(C2=C(C=CC=C2)O)=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3