SML1974
CBLC000 trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
9H-Carbazole-9-ethanamine, N,N-diethyl-3,6-dinitro- trifluoroacetate, Curaxin CBLC000 trifluoroacetate, N,N-Diethyl-3,6-dinitro-9H-carbazole-9-ethanamine trifluoroacetate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)CCN1C2=C(C=C([N+]([O-])=O)C=C2)C3=C1C=CC([N+]([O-])=O)=C3.FC(F)(C(O)=O)F
InChI
1S/C18H20N4O4.C2HF3O2/c1-3-19(4-2)9-10-20-17-7-5-13(21(23)24)11-15(17)16-12-14(22(25)26)6-8-18(16)20;3-2(4,5)1(6)7/h5-8,11-12H,3-4,9-10H2,1-2H3;(H,6,7)
chave InChI
VFGJIBCWHYFSHE-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)