SML1968
Phentermine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
α,α-Dimethylphenethylamine hydrochloride, α-Benzylisopropylamine hydrochloride, 1,1-Dimethyl-2-phenylethylamine hydrochloride, 2-Methyl-1-phenylpropan-2-amine hydrochloride, 2-Phenyl-tert-butylamine hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)(N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-10(2,11)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7H,8,11H2,1-2H3;1H
chave InChI
NCAIGTHBQTXTLR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)