523801
N,N-Dimethylphenethylamine
98%
Sinônimo(s):
2-Phenylethyl-N,N-dimethylamine, Dimethyl(2-phenylethyl)amine, N,N-Dimethyl-β-phenethylamine, N,N-Dimethyl-2-phenylethylamine, N,N-Dimethylbenzeneethanamine, N,N-Dimethylphenylethylamine, N-(2-Phenylethyl)dimethylamine, N-Phenethyldimethylamine, [(Dimethylamino)ethyl]benzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.502 (lit.)
p.e.
207-212 °C (lit.)
densidade
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-11(2)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3
chave InChI
TXOFSCODFRHERQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?