SML1952
GAT228
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-[(1R)-2-nitro-1-phenylethyl]-2-phenyl-1H-Indole, R-(+)-3-(2-Nitro-1-phenylethyl)-2-phenyl-1H-indole
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D 80 to 94°, c = 1 in methanol
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[N+]([O-])C[C@H](C1=CC=CC=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3)NC4=CC=CC=C42
InChI
1S/C22H18N2O2/c25-24(26)15-19(16-9-3-1-4-10-16)21-18-13-7-8-14-20(18)23-22(21)17-11-5-2-6-12-17/h1-14,19,23H,15H2/t19-/m1/s1
chave InChI
OHZDCJJHWPHZJD-LJQANCHMSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)