SML1936
Ro 64-6198
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(1S,3aS)-8-(2,3,3a,4,5,6-Hexahydro-1H-phenalen-1-yl)-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one, 8-[(1S,3aS)-2,3,3a,4,5,6-Hexahydro-1H-phenalen-1-yl]-1-phenyl-1,3,8-Triazaspiro[4.5]decan-4-one, Ro64-6198
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C2(CCN([C@]3([H])C4=CC=CC5=C4[C@](CCC5)([H])CC3)CC2)N(C6=CC=CC=C6)CN1
InChI
1S/C26H31N3O/c30-25-26(29(18-27-25)21-9-2-1-3-10-21)14-16-28(17-15-26)23-13-12-20-7-4-6-19-8-5-11-22(23)24(19)20/h1-3,5,8-11,20,23H,4,6-7,12-18H2,(H,27,30)/t20-,23-/m0/s1
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)