Documentos Principais
SML1890
Sigma-Aldrich
MK204
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[5-Chloro-2-[[[(2,3,4,5,6-pentabromophenyl)methyl]amino]carbonyl]phenoxy]-acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H9Br5ClNO4
Número CAS:
Peso molecular:
714.22
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=C(OCC(O)=O)C=C(C=C1)Cl)NCC(C(Br)=C(C(Br)=C2Br)Br)=C2Br
Ações bioquímicas/fisiológicas
MK204 is a potent and selective inhibitor of aldo-keto reductase family member 1B10 (AKR1B10). AKR1B10 is induced in several cancer types, in particular, hepatocellular carcinoma, and may be involved with drug resistance. MK204 appears to target a distinct AKR1B10 inner specificity pocket not present in the closely related aldose reductase. MK204 had an IC50 value of 80 nM compared to an IC50 value of 21.7 μM for aldose reductase.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Alexandra Cousido-Siah et al.
ACS chemical biology, 11(10), 2693-2705 (2016-10-22)
Human enzyme aldo-keto reductase family member 1B10 (AKR1B10) has evolved as a tumor marker and promising antineoplastic target. It shares high structural similarity with the diabetes target enzyme aldose reductase (AR). Starting from the potent AR inhibitor IDD388, we have