SML1882
RS 67333 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(4-Amino-5-chloro-2-methoxy-phenyl)-3-[1(n-butyl)-4-piperidinyl]-1-propanone hydrochloride, 1-(4-Amino-5-chloro-2-methoxyphenyl)-3-(1-butyl-4-piperidinyl)-1-propanone hydrochloride, RS-67,333 hydrochloride, RS-67333 hydrochloride, RS67333 hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC(Cl)=C(N)C=C1OC)CCC2CCN(CCCC)CC2.[H]Cl
InChI
1S/C19H29ClN2O2.ClH/c1-3-4-9-22-10-7-14(8-11-22)5-6-18(23)15-12-16(20)17(21)13-19(15)24-2;/h12-14H,3-11,21H2,1-2H3;1H
chave InChI
XVBGLZNYWUUAFF-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)