SML1766
Diphyllin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
9-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-4-hydroxy-6,7-dimethoxy-naphtho[2,3-c]furan-1(3H)-one, NSC 309691
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C2C(C(OC2)=O)=C(C3=CC=C(OCO4)C4=C3)C5=CC(OC)=C(OC)C=C51
InChI
1S/C21H16O7/c1-24-15-6-11-12(7-16(15)25-2)20(22)13-8-26-21(23)19(13)18(11)10-3-4-14-17(5-10)28-9-27-14/h3-7,22H,8-9H2,1-2H3
chave InChI
VMEJANRODATDOF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)