Documentos Principais
SML1703
Sigma-Aldrich
2-BFI hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2 BFI, 2-(2-benzofuranyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride, 2-(Benzofuran-2-yl)-2-imidazoline hydrochloride, RX 801077
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H10N2O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
222.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]Cl.C12=CC=CC=C1OC(C3=NCCN3)=C2
InChI
1S/C11H10N2O.ClH/c1-2-4-9-8(3-1)7-10(14-9)11-12-5-6-13-11;/h1-4,7H,5-6H2,(H,12,13);1H
chave InChI
RFNFFVDVGWOSNZ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
2-BFI is a high-affinity Imidzoline I2 receptor ligand (Ki = 9.8 nM) In an in vivo functional assay, 2-BFI induces hypothermia in rats.
2-BFI is a high-affinity Imidzoline I2 receptor ligand.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)