SML1686
Neoseptin-3
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(αS)-α-[[4-Amino-3-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzoyl]amino]-benzenebutanoic acid 1,1-dimethylethyl ester
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D 37 to 45°, c = 0.1 in chloroform
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=CC=C(C(N[C@@H](CCC2=CC=CC=C2)C(OC(C)(C)C)=O)=O)C=C1CCC3=CC=C(O)C=C3
InChI
1S/C29H34N2O4/c1-29(2,3)35-28(34)26(18-12-20-7-5-4-6-8-20)31-27(33)23-14-17-25(30)22(19-23)13-9-21-10-15-24(32)16-11-21/h4-8,10-11,14-17,19,26,32H,9,12-13,18,30H2,1-3H3,(H,31,33)/t26-/m0/s1
chave InChI
OACODUCFPHHCIH-SANMLTNESA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)