SML1576
Undecylprodigiosin hydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[(Z)-[3-Methoxy-5-(1H-pyrrol-2-yl)-2H-pyrrol-2-ylidene]methyl]-5-undecyl-1H-pyrrole hydrochloride, CID 6438379 hydrochloride, Prodigiosin C-25 hydrochloride, Undecylprodiginin hydrochloride, Undecylprodiginine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Streptomyces parvulus
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
cor
, faint red to dark red
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC1=CC(C2=CC=CN2)=N/C1=C\C3=CC=C(CCCCCCCCCCC)N3.[H]Cl
InChI
1S/C25H35N3O.ClH/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-20-15-16-21(27-20)18-24-25(29-2)19-23(28-24)22-14-12-17-26-22;/h12,14-19,26-27H,3-11,13H2,1-2H3;1H/b24-18-;
chave InChI
ZZRPZWXEPLULCE-XWASNXTISA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)