Key Documents
466700
Sigma-Aldrich
Tri-O-benzoyl-D-galactal
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H22O7
Número CAS:
Peso molecular:
458.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@H]1OC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H22O7/c28-25(19-10-4-1-5-11-19)32-18-23-24(34-27(30)21-14-8-3-9-15-21)22(16-17-31-23)33-26(29)20-12-6-2-7-13-20/h1-17,22-24H,18H2/t22-,23-,24-/m1/s1
chave InChI
OZFFEFRJEYIEGH-WXFUMESZSA-N
Aplicação
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)