Key Documents
SML3117
Sigma-Aldrich
N-Desethyl sunitinib hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-(5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydroindol-(3Z)-ylidenemethyl)-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid (2-ethylaminoethyl)amide hydrochloride, N-Desethylsunitinib hydrochloride, N-[2-(Ethylamino)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide hydrochloride, SU 12662 hydrochloride, SU12662 hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H23FN4O2 · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
370.42 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C20H23FN4O2/c1-4-22-7-8-23-20(27)18-11(2)17(24-12(18)3)10-15-14-9-13(21)5-6-16(14)25-19(15)26/h5-6,9-10,22,24H,4,7-8H2,1-3H3,(H,23,27)(H,25,26)/b15-10-
chave InChI
LIZNIAKSBJKPQC-GDNBJRDFSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
N-Desethyl sunitinib is a multi-target tyrosine kinase inhibitor that is a major active metabolite of an anticancer drug sunitinib. N-Desethyl sunitinib has a similar kinase inhibitory effect as sunitinib. In patients, plasma sunitinib and N-desethyl sunitinib accounts for 42% and 24%, respectively. Thus N-desethyl sunitinib accounts for one third of the therapeutic effect of oral sunitinib.
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
blood vessel,Bone marrow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3