Documentos Principais
SML1483
Sigma-Aldrich
Ogerin negative control
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-[4-Amino-6-[(phenylmethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]-benzenemethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H17N5O
Número CAS:
Peso molecular:
307.35
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(C2=CC(CO)=CC=C2)=NC(NCC3=CC=CC=C3)=N1
InChI
1S/C17H17N5O/c18-16-20-15(14-8-4-7-13(9-14)11-23)21-17(22-16)19-10-12-5-2-1-3-6-12/h1-9,23H,10-11H2,(H3,18,19,20,21,22)
chave InChI
RVKAHYFWSKSSQQ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ogerin negative control is a structurally similar analog of ogerin (catalog no. SML1482). Ogerin is a selective positive allosteric modulator of an orphan GPCR, GPR68, also known as Ovarian cancer G-protein coupled receptor 1 (OGR1). GPR68 is one of the proton or pH-sensing GPCRs that sense extracellular H(+). Ogerin potently potentiated proton-mediated GPR68-Gs signaling. The meta-analog is inactive and serves as a negative control.
Ogerin negative control is a structurally similar analog of ogerin.
Produtos recomendados
The positive allosteric modulator, ogerin, is available from Sigma. To learn more about and purchase ogerin, click here.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)