SML1463
NHI-2
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Hydroxy-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)-1H-Indole-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 1-hydroxy-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)-1H-indole-2-carboxylate
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ON(C(C(OC)=O)=C1)C2=C1C(C(F)(F)F)=CC(C3=CC=CC=C3)=C2
InChI
1S/C17H12F3NO3/c1-24-16(22)15-9-12-13(17(18,19)20)7-11(8-14(12)21(15)23)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,23H,1H3
chave InChI
YPPFWRWCZNXINO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)