Documentos Principais
SML1419
Sigma-Aldrich
B32B3
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
1H-Indole-3-carboxaldehyde 2-(5,6,7,?8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)hydrazone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H17N5S
Número CAS:
Peso molecular:
347.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
light yellow to dark yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1(C(NN=CC2=CNC3=C2C=CC=C3)=NC=N4)=C4SC5=C1CCCC5
InChI
1S/C19H17N5S/c1-3-7-15-13(5-1)12(9-20-15)10-23-24-18-17-14-6-2-4-8-16(14)25-19(17)22-11-21-18/h1,3,5,7,9-11,20H,2,4,6,8H2,(H,21,22,24)
chave InChI
AKDKHZVFMAWBFX-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
B32B3 is a potent, selective and cell permeable VprBP inhibitor that suppresses xenograft tumor growth. B32B3 potently inhibits VprBP dependent formation of phosphorylated histone H2A on threonine 120 (H2AT120p).
B32B3 is a potent, selective and cell permeable VprBP inhibitor.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)