Documentos Principais
SML1283
Sigma-Aldrich
Cilastatin sodium Ready Made Solution
50 mg/mL in DMSO/H2O, 1:1
Sinônimo(s):
((Z)-7-[(2R)-2-Amino-3-hydroxy-3-oxopropyl]sulfanyl-2-{[(1S)-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl]amino}hept-2-enoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H26N2O5S
Número CAS:
Peso molecular:
358.45
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Formulário
liquid (1:1 DMSO:H2O)
Nível de qualidade
concentração
50 mg/mL in DMSO/H2O, 1:1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].S(C[C@@H](N)C(=O)[O-])CCCC\C=C(/NC(=O)[C@@H]1C(C1)(C)C)\C(=O)O
InChI
1S/C16H26N2O5S.Na/c1-16(2)8-10(16)13(19)18-12(15(22)23)6-4-3-5-7-24-9-11(17)14(20)21;/h6,10-11H,3-5,7-9,17H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23);/q;+1/p-1/b12-6-;/t10-,11-;/m1./s1
chave InChI
QXPBTTUOVWMPJN-VQAYNFQASA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cilastatin sodium is an inhibitor of the renal enzyme dehydropeptidase I and some bacterial zinc-containing β-lactamases.
Cilastatin sodium is an inhibitor of the renal enzyme dehydropeptidase I and some bacterial zinc-containing β-lactamases. By this action, cilastatin suppresses both host and target metabolism of the broad-spectrum antibiotic imipenem, improving its efficacy.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)