SML1268
BQU57
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-Amino-1,3-dimethyl-4-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitrile, 6-Amino-1,4-dihydro-1,3-dimethyl-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-pyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitrile
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C16H13F3N4O/c1-8-12-13(9-3-5-10(6-4-9)16(17,18)19)11(7-20)14(21)24-15(12)23(2)22-8/h3-6,13H,21H2,1-2H3
chave InChI
IJCMHHSFXFMZAI-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)