Documentos Principais
SML1159
Sigma-Aldrich
XIB4035
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N4-[7-Chloro-2-[(1E)-2-(2-chlorophenyl)ethenyl]-4-quinolinyl]-N1,N1-diethyl-1,4-pentanediamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H31Cl2N3
Número CAS:
Peso molecular:
456.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC=CC=C1/C=C/C2=NC3=C(C=CC(Cl)=C3)C(NC(C)CCCN(CC)CC)=C2
InChI
1S/C26H31Cl2N3/c1-4-31(5-2)16-8-9-19(3)29-26-18-22(14-12-20-10-6-7-11-24(20)28)30-25-17-21(27)13-15-23(25)26/h6-7,10-15,17-19H,4-5,8-9,16H2,1-3H3,(H,29,30)/b14-12+
chave InChI
CMLVHSVFSYNMGM-WYMLVPIESA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
XIB4035 is a reported agonist of the glial cell-line derived neurotrophic factor (GDNF) receptor GFRα1.
XIB4035 is a reported agonist of the glial cell-line derived neurotrophic factor (GDNF) receptor GFRα1. XIB4035 induces GFRα1/RET phosphorylation in Neuro2A cells.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)