Documentos Principais
SML3592
Sigma-Aldrich
GSK3179106
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(4-(4-ethoxy-6-oxo-1,6-dihydropyridin-3-yl)-2-fluorophenyl)-N-(5-(1,1,1-trifluoro-2-methylpropan-2-yl)isoxazol-3-yl)acetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H21F4N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
467.41
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(C)(C)c1[o]nc(c1)NC(=O)Cc2c(cc(cc2)c3c[nH][c](cc3OCC)=O)F
InChI
1S/C22H21F4N3O4/c1-4-32-16-9-19(30)27-11-14(16)12-5-6-13(15(23)7-12)8-20(31)28-18-10-17(33-29-18)21(2,3)22(24,25)26/h5-7,9-11H,4,8H2,1-3H3,(H,27,30)(H,28,29,31)
chave InChI
IDXKJSSOUXWLDB-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
GSK3179106 is a potent and selective gut-restricted RET (Rearranged during transfection) kinase inhibitor. GSK3179106 attenuates abdominal contractions induced by colorectal distention in rat models.
Potent and selective gut-restricted RET (Rearranged during transfection) kinase inhibitor
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Exploring the Potential of RET Kinase Inhibition for Irritable Bowel Syndrome: A Preclinical Investigation in Rodent Models of Colonic Hypersensitivity
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 368, 299-307 (2019)