SML0679
Danshensu sodium salt
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-α,3,4-Trihydroxy-benzenepropanoic acid sodium salt, (R)-(+)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)lactic acid, 3-(3′,4′-Dihydroxyphenyl)-(2R)-lactic acid sodium salt, DS 182, Dan Shen Su, Dan shen suan A, Salianic acid A, Salvianic acid A
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D +30 to +40°, c = 1 in H2O
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(O)C=CC(C[C@@H](O)C([O-])=O)=C1.[Na+]
InChI
1S/C9H10O5.Na/c10-6-2-1-5(3-7(6)11)4-8(12)9(13)14;/h1-3,8,10-12H,4H2,(H,13,14);/q;+1/p-1/t8-;/m1./s1
chave InChI
ZMMKVDBZTXUHFO-DDWIOCJRSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3