SML1092
Levobupivacaine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide hydrochloride, (S)-bupivacaine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D -10 to -14°, c = 1.0 in H2O
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(NC([C@H]2N(CCCC)CCCC2)=O)C(C)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C18H28N2O.ClH/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H/t16-;/m0./s1
chave InChI
SIEYLFHKZGLBNX-NTISSMGPSA-N
Informações sobre genes
human ... SCN4A(6329)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3