Documentos Principais
SML1062
Sigma-Aldrich
6-Aminophenanthridine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-Amino-phenanthridine, 6AP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H10N2
Número CAS:
Peso molecular:
194.23
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to brown
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc2c(c3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C13H10N2/c14-13-11-7-2-1-5-9(11)10-6-3-4-8-12(10)15-13/h1-8H,(H2,14,15)
chave InChI
FVCXJXKLDUJOFA-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
6-Aminophenanthridine selectively inhibits protein folding activity of the ribosome (PFAR).
6-Aminophenanthridine selectively inhibits protein folding activity of the ribosome (PFAR). Apparently 6-Aminophenanthridine interacts with the ribosome domain V rRNA and the protein substrate. 6-Aminophenanthridine is an antiprion compound that promotes mammalian prion clearance.
Características e benefícios
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience