Documentos Principais
SML1025
Sigma-Aldrich
Lorcainide hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Lorcamide hydrochloride, N-(4-Chlorophenyl)-N-[1-(1-methylethyl)-4-piperidinyl]-benzeneacetamide hydrochloride, R15889 hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H27ClN2O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
407.38
Número CE:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)N(C3CCN(CC3)C(C)C)C(=O)Cc2ccccc2.Cl
InChI
1S/C22H27ClN2O.ClH/c1-17(2)24-14-12-21(13-15-24)25(20-10-8-19(23)9-11-20)22(26)16-18-6-4-3-5-7-18;/h3-11,17,21H,12-16H2,1-2H3;1H
chave InChI
FSFSWNBDCJVFGI-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Lorcainide is a Class 1c antiarrhythmic agent that blocks open fast acting voltage-gated sodium channels (subtype Nav1.5).
Lorcainide is a Class 1c antiarrhythmic agent that blocks open fast acting voltage-gated sodium channels (subtype Nav1.5). Data shows that Lorcainide is a potent, selective antagonists/inverse agonists of human and rat H3 histamine receptors.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)