SML0798
Osanetant
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-N-{{3-[1-Benzoyl-3-(3,4-dichlorophenyl)piperidin-3-yl]prop-1-yl}-4-phenylpiperidin-4-yl}-N-methylacetamine, SR-142801, SR142801
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D +17 to +24°, c = 1 in methanol
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(ccc(c1)[C@@]4(CN(CCC4)C(=O)c5ccccc5)CCCN2CCC(CC2)(N(C)C(=O)C)c3ccccc3)Cl
InChI
1S/C35H41Cl2N3O2/c1-27(41)38(2)35(29-13-7-4-8-14-29)19-23-39(24-20-35)21-9-17-34(30-15-16-31(36)32(37)25-30)18-10-22-40(26-34)33(42)28-11-5-3-6-12-28/h3-8,11-16,25H,9-10,17-24,26H2,1-2H3/t34-/m0/s1
chave InChI
DZOJBGLFWINFBF-UMSFTDKQSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)