SML0307
Pleconaril
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-[3,5-Dimethyl-4-[3-(3-methyl-5-isoxazolyl)propoxy]phenyl]-5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazole, VP 63843, Win 63843
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL (warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(CCCOc2c(C)cc(cc2C)-c3noc(n3)C(F)(F)F)on1
InChI
1S/C18H18F3N3O3/c1-10-7-13(16-22-17(27-24-16)18(19,20)21)8-11(2)15(10)25-6-4-5-14-9-12(3)23-26-14/h7-9H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
KQOXLKOJHVFTRN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?