SML0782
(-)-Umbellulone
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(1R, 5S)-4-Methyl-1-propan-2-ylbicyclo(3.1.0)hex-3-en-2-one, (1R,5S)-(-)-3-Thujen-2-one, Thujen-2-one, Thujenone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Umbellularia californica Nutt.
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
oil
condição de armazenamento
desiccated
cor
colorless to light brown
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1[C@@]2([C@@H](C2)C(=C1)C)C(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-6(2)10-5-8(10)7(3)4-9(10)11/h4,6,8H,5H2,1-3H3/t8-,10+/m0/s1
chave InChI
LTTVJAQLCIHAFV-WCBMZHEXSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We offer many products related to transient receptor potential channels for your research needs.